Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr


Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

153385EEA 64.5 EUR
153385E 153386F 153385EDP 153386FDP
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Ethanol

Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Transmittance (220 nm.) Min. 50%
Transmittance (225 nm.) Min. 60%
Transmittance (240 nm.) Min. 85%
Gradient (254 nm.) Max. 2 mAU.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR