Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
153385EEA
64.5
EUR
153385E
153386F
153385EDP
153386FDP
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Ethanol
Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
C₂H₅OH Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –117 °C Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Spezifikation Testergebnisse
Transmittance (220 nm.) | Min. 50% |
Transmittance (225 nm.) | Min. 60% |
Transmittance (240 nm.) | Min. 85% |
Gradient (254 nm.) | Max. 2 mAU. |