Kieselgel 40 - 63 µm für die Flash-Chromatographie

Lieferant: VWR Chemicals

154425PEA 107 EUR
154425P
Kieselgel 40 - 63 µm für die Flash-Chromatographie
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

pH (20°C; 5 %) 6.0 - 7.6
Particle size ( 40 µm) Max. 10 %
Particle size ( 63 µm) Max. 10 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR