Tetrachlorophthalonitrile ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: 3,4,5,6-Tetrachlorobenzene-1,2-dicarbonitrile, Perchlorophthalonitrile
158801-5G
158801-5GEA 260 EUR
158801-5G
Tetrachlorophthalonitrile ≥98%, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorophthalonitrile
Tetrachlorophthalonitrile,98%
Formel: C₈Cl₄N₂
Molecular Weight: 265,91 g/mol
Schmelzpunkt: 249…252 °C (Zers., Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019740
CAS-Nummer: 1953-99-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52ca661830b015bdd6c0917bb670d1246ab552a0&vid=65c27a0233056a99701d43e0e83209e18edf8ea4&prid=web&clid=SAPDAM