Druckgasflaschenhalterung
Lieferant: USBECK Laborgeräte
2070
159-9110EA 55.5 EUR
159-9110
Druckgasflaschenhalterung
Wandhaken
Flaschenhalterung für Druckgasflaschen aus pulverbeschichtetem Aluminium hat einen Befestigungsgurt mit Schnellverschluss. Wand- oder Tischbefestigung.
  • Passt für alle Zylindergrößen ab 10 l
  • Einfacher Schnellverschluss