Phenolrot Natriumsalz ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Natriumhydrogen-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bisphenolat-S,S-dioxid, Phenolsulfonphthalein Natriumsalz, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid) Natriumsalz, Phenolrot wasserlöslich

15987.06 15987.14
15987.06EA 34.9 EUR
15987.06 15987.14
Phenolrot Natriumsalz ACS
Phenolrot Natriumsalz

CAS No.: 34487-61-1 Molecular Formula: C19H13NaO5S Formula Weight: 376.37 Physical Form: Crystalline Melting Point: 285° dec. Beilstein Reference: 6260026 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00066901


pH indicator

Formel: C₁₉H₁₃NaO₅S
Schmelzpunkt: 285 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066901
CAS-Nummer: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 14,7247

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR