Puffer, Ammoniaklösung, pH 10, gebrauchsfertig
Lieferant: VWR Chemicals
160204AEA
65.3
EUR
160204A
Puffer, Ammoniaklösung, pH 10, gebrauchsfertig
Puffer
pH-Puffer
Ideal zur Bestimmung des Härtegrades von Wasser.