EDTA Dinatriumsalz 0.01 mol/l (0.02 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
160226GEA 140 EUR
160226G
EDTA Dinatriumsalz 0.01 mol/l (0.02 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Molecular Weight: 336.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0,00998 - 0,01002 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt