Brillantkresylblau Lösung R in Ethanol für die Mikroskopie

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr

Synonyme: 1,3-Diamino-7-(diethylamino)-4-methyl-5-phenoxaziniumtetrachlorozincat (2:1), Brillantkresylblau Zinkchlorid-Doppelsalz, Kresylblau

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

16035-100ML
16035-100MLEA 50.2 EUR
16035-100ML
Brillantkresylblau Lösung R in Ethanol für die Mikroskopie
Brillantkresylblau

Brilliant cresyl blue is a phenoxazine dye.


Brilliant cresyl blue may be used for staining Hienz bodies, in an experimental study to investigate the importance of peroxiredoxin II, for sustaining life span of erythrocytes in mice.

Formel: C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
Molecular Weight: 801,96 g/mol
Dichte: 0,808 g/ml at 20 °C
Flammpunkt: 15 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00148901
CAS-Nummer: 81029-05-2
EINECS: 200-578-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR