Silica Analyser Lösung Nr. 1 (Metabisulfit/Metol)
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
160563UEA
200
EUR
160563U
Silica Analyser Lösung Nr. 1 (Metabisulfit/Metol)
Silica Analyser Lösung Nr. 1 (Metabisulfit/Metol)
Silica Analyser Lösung Nr. 1 (Metabisulfit/Metol) für das Kent Modell EIL 58 F 'Silica Analyser' und die Silikat(Kieselsäure) Reduktions-Kontroll-Lösung für das Seres FG 504 B Silicameter
Spezifikation Testergebnisse
Silica on reagent | Max. 0.01 ppm |