TISAB II-Lösung (Gesamtionenstärkenpuffer) für die Fluoridbestimmung
Lieferant: VWR Chemicals
160847GEA 182 EUR
160847G
TISAB II-Lösung (Gesamtionenstärkenpuffer) für die Fluoridbestimmung
Puffer Ionenstärkepuffer
Pufferlösung für die Anwendung mit ionenselektiven Elektroden