Silica Monitor Reagenz (Natriummolybdat) für das Seres FG 504 B Silikameter
Lieferant: VWR Chemicals
161277VEA 480 EUR
161277V
Silica Monitor Reagenz (Natriummolybdat) für das Seres FG 504 B Silikameter
Silica Monitor Reagenz (Natriummolybdat) für das Seres FG 504 B Silikameter
Inhalt pro Liter: 63 g Natriummolybdat AnalaR NORMAPUR®
Formel: Na₂MoO₄
Molecular Weight: 205,92 g/mol
CAS-Nummer: 7631-95-0
EINECS: 231-551-7