Tetrabutylammoniumhydroxid 55% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
16198.18 16198.30 16198.A1
16198.18EA 67.7 EUR
16198.18 16198.30 16198.A1
Tetrabutylammoniumhydroxid 55% (w/w) in wässriger Lösung
Tetrabutylammoniumhydroxid
CAS No.: 2052-49-5 Molecular Formula: C16H37NO Formula Weight: 259.48 Flash Point: None Physical Form: Liquid Density: 0.97 Refractive Index: 1.435 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to light yellow pH: 14 Beilstein Reference: 3571228 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009425
As a reagent for ion-pair extractions
Formel: C₁₆H₃₇NO
Dichte: 0,97
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II