Sulbactam sodium, Pulver
Lieferant: USP
Gefahr
Synonyme: Sodium (2S-cis)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 4,4-dioxide
1623671
1623671.EA 344 EUR
1623671.
Sulbactam sodium, Pulver
Sulbactam sodium
Formel: C₈H₁₀NO₅S·Na
Molecular Weight: 255,223 g/mol
MDL: MFCD01750374
CAS-Nummer: 69388-84-7