Xylol (Isomerengemisch) ≥98,5% (Isomere plus Ethylbenzol) ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethylbenzol
16371.K2
16371.AP
16371.M1
16371.K2EA
43.5
EUR
16371.K2
16371.AP
16371.M1
Xylol (Isomerengemisch) ≥98,5% (Isomere plus Ethylbenzol) ACS
Xylol (Isomerengemisch)
Purity: 98.5+%
CAS No.: 1330-20-7
Molecular Formula: (CH3)2C6H4
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 29°(84°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.860
Refractive Index: 1.4970
Odour: Aromatic
Melting Point:
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Molecular Weight: 106.17 g/mol Siedepunkt: 137…144 °C Schmelzpunkt: < –25 °C Dichte: 0.860 Flammpunkt: 29 °C (84 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077264 CAS-Nummer: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 14,10081 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...