7-Amino-4-methylcumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyron, AMC
164545-10
164545-10EA 108 EUR
164545-10
7-Amino-4-methylcumarin, Sigma-Aldrich®
7-Amino-4-methylcumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 226 °C
Dichte: 1,377 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8