Bariumchlorid 10% in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
164735PEA 123 EUR
164735P
Bariumchlorid 10% in wässriger Lösung
Barium chloride
Formel: BaCl₂
Molecular Weight: 208,24 g/mol
Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (M/V) 9,95 - 10,00 %
pH-Wert (25 °C) 6,5 - 7,5