3-Aminobenzamid, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: 3-Aminobenzoesäureamid
165350-100
165350-100EA 71.5 EUR
165350-100
3-Aminobenzamid, Millipore®
3-Aminobenzamid
Formel: C₇H₈N₂O
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111…115 °C
MDL: MFCD00007989
CAS-Nummer: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9