Cyanursäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3,5-Triazacyclohexan-2,4,6-trion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
16614-250MG
16614-250MGEA 33.9 EUR
16614-250MG
Cyanursäure, Supelco®
Cyanursäure
Formel: C₃H₃N₃O₃
Molecular Weight: 129,08 g/mol
Dichte: 2,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00082990
CAS-Nummer: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d889e6e9783b352b9adc1a3ec082c98f21e38285&vid=075f68f53a834b3254d54d27b9472c7a6dd305c1&prid=web&clid=SAPDAM