Azomethin H Hydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
16810.04
16810.09
16810.14
16810.04EA
72.1
EUR
16810.04
16810.09
16810.14
Azomethin H Hydrat
Azomethin H Hydrat
CAS No.: 32266-60-7
Molecular Formula: C17H13NO8S2.xH2O
Formula Weight: 423.40(anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00066536
Formel:
C₁₇H₁₃NO₈S₂·H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066536 CAS-Nummer: 32266-60-7 EINECS: 250-975-3 |