Phosphor(V)chlorid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

169460010 169461000 169460025
169460010.EA 106 EUR
169460010. 169461000. 169460025.
Phosphor(V)chlorid 98%
Phosphor(V)chlorid
Formel: Cl₅P
Dichte: 1,6 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011439
CAS-Nummer: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
UN: 1806
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07508

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Powder and/or scales
Titration Argentometric ≥97.5 %
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR