His Mag Sepharose® excel magnetische Medien für die immobilisierte Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC)
Lieferant: Cytiva
17-3712-20 17-3712-21 17-3712-22
17-3712-20EA 206 EUR
17-3712-20 17-3712-21 17-3712-22
His Mag Sepharose® excel magnetische Medien für die immobilisierte Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC)
Kugeln Magnetkugeln
His Mag Sepharose® excel ist ein mit stark an einen chelatbildenden Liganden gebundenen Nickelionen vorgeladenes magnetisches Medium für die immobilisierte Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC). Das Medium ermöglicht das kleinvolumige Einfangen, Reinigen und reproduzierbare Screening von Histidin-markierten Proteinen, die exprimiert und in Zellkulturüberstände aus eukaryotischen Zellen, wie Insektenzellen oder CHO-Zellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters), abgesondert werden.
  • Erhöhte Zielproteinausbeute
  • Minimierter Abbau durch verkürzte und
More Product Information