HiTrap™-Säule mit MabSelect™ VL Protein L Harzen
Lieferant: Cytiva
17-5420-52 17-5420-53
17-5420-52EA 909 EUR
17-5420-52 17-5420-53
HiTrap™-Säule mit MabSelect™ VL Protein L Harzen
Chromatographiesäulen
HiTrap™ Chromatographiesäulen mit MabSelect™ VL protein L resin. Ein neu entwickelter Protein-L-Ligand fängt Antikörper-Fabs, bispezifische Antikörper und andere Varianten ein, die eine Kappa-Leichtkette mit hoher Bindungskapazität und verbesserter alkalischer Stabilität enthalten.
  • Hohe dynamische Bindungskapazität für effiziente Erfassung von Zielmolekülen
  • Stabil bei Reinigung mit 0,1 M NaOH, reduziert das Risiko von Bioburden-Vorfällen
  • Bietet gute Auflösung für produktbezogene Verunreinigungen bei der Erfassung bispezifischer Antikörper
Mit der zunehmenden Vielfalt an Antikörpervarianten steigt auch der Bedarf an Chromatographieharzen, die diese Varianten einfangen und reinigen können. Als Alternative zu Protein A kann Protein L verwendet werden, um Antikörper-Fabs, bispezifische Antikörper und andere Moleküle einzufangen, die Kappa-Varianten der variablen Leichtkette (VL) enthalten. Protein L bindet die menschlichen Kappa-Leichtkettensubtypen eins, drei und vier sowie den Maus-Kappa-Leichtkettensubtyp 1.
MabSelect™ VL Protein-L-Harz ist auch als Massenharz in verschiedenen Packungsgrößen, PreDictor™ RoboColumn® Minisäulen und ReadyToProcess™-Säulen erhältlich.