Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ MabSelect™ PrismA
Lieferant: Cytiva
17-5498-51 17-5498-52 17-5498-53 17-5498-54
17-5498-51EA 227 EUR
17-5498-51 17-5498-52 17-5498-53 17-5498-54
Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ MabSelect™ PrismA
Chromatographiesäulen
Diese Säulen sind mit MabSelect™ PrismA Protein-A-Chromatographieharz vorgepackt, das mit einer optimierten High-Flow-Agarose-Basismatrix und einem gentechnisch veränderten Protein-A-abgeleiteten Liganden verbessert wurde und eine effiziente Reinigung zwischen den Reinigungsläufen ermöglicht. Diese Säulen eignen sich zur Reinigung von Antikörpern mittels Affinitätschromatographie in der Forschung und Prozessentwicklung.
  • Erhöhte Bindungskapazität im Vergleich zu anderen Protein-A-Harzen
  • Die hervorragende alkalische Stabilität ermöglicht eine effiziente Reinigung und Desinfektion mit 0,5 bis 1,0 M NaOH
  • Praktisches HiTrap™-Format für den einfachen Anschluss an eine Spritze, eine peristaltische Pumpe oder ein Chromatographiesystem wie ein ÄKTA-System
MabSelect™ PrismA baut auf der bewährten Erfolgsbilanz der Harze MabSelect™ und MabSelect™ SuRe™ in der kommerziellen mAb-Produktion auf.
Die Säulen bestehen aus biokompatiblem PP, das nicht mit Biomolekülen interagiert.
Bitte beachten Beachten Sie, dass HiTrap™-Säulen nicht geöffnet oder neu gepackt werden können.