Reinstwassersysteme, arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus
Lieferant: Sartorius
H2O-MM-T H2O-MA-T H2O-MA-UV-T H2O-MM-UV-T H2O-MU-T H2O-MU-UV-T
171-0964EA 3680 EUR
171-0964 171-0962 171-0963 171-0965 171-0979 171-0980
Reinstwassersysteme, arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Arium® mini ist ausschließlich aus hochwertigen Materialien gefertigt. Mit seiner intuitiven Nutzerführung, dem geschlossenen Bagtank System sowie dem praktischen arium® aqua stop ist es ideal für einen täglichen Bedarf von bis zu 10 L Reinstwasser.
  • Liefert konstant hohe Wasserqualität für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
  • Der einfache, halbjährliche Tausch des Bags erspart dem Anwender die zeitintensiven Reinigungs- und Spülprozesse
  • Intuitiv: Farbiges Touch-Display, bedienbar selbst mit Handschuhen
  • Kompakt: Passt mit nur 28 cm Breite problemlos
More Product Information