Pure and ultra pure water system, Barnstead™ Smart2Pure™, Smart2Pure™ Pro 16 UV/UF, 16 l/h (Type II water), with 30 l re-circulation tank, Wasserqualität (Typ): Typ II (Reinwasser), Typ I (Reinswasser), Fließrate: 1,0 l/min, TOC-Gehalt: 1 - 5 ppb, Spezifischer Widerstand bei +25 °C: Type 1: 18,2 MΩ/cm
Type 2: 1 - 10 MΩ/cm, 305×300×545 mm, 28 kg
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pure and ultra pure water system, Barnstead™ Smart2Pure™, Smart2Pure™ Pro 16 UV/UF, 16 l/h (Type II water), with 30 l re-circulation tank, Wasserqualität (Typ): Typ II (Reinwasser), Typ I (Reinswasser), Fließrate: 1,0 l/min, TOC-Gehalt: 1 - 5 ppb, Spezifischer Widerstand bei +25 °C: Type 1: 18,2 MΩ/cm
Type 2: 1 - 10 MΩ/cm, 305×300×545 mm, 28 kg
Type 2: 1 - 10 MΩ/cm, 305×300×545 mm, 28 kg