Destillierapperate, mono, Puridest
Lieferant: LAUDA
L003012 L003014 L003015 L003016 L003018 L003019 L003254 L003245 L003255 L003256 L003258 L003259
171-1303EA 1540 EUR
171-1303 171-1305 171-1306 171-1307 171-1309 171-1310 171-1324 171-1319 171-1325 171-1326 171-1328 171-1329
Destillierapperate, mono, Puridest
Wasseraufbereitungssysteme Wasserdestillierapparate
Destillierapperat zur einfachen Destillation, für Tischaufstellung geignet.
  • Leitfähigkeitstufe 1 /25 °C: 2,2 oder 2,3 µS/cm
  • Destillatentnahme durch Ablaufrohr am Kondensator
  • Verdampfer für Reinigungszwecke leicht zugänglich
  • CO₂-Entgasungsöffnung am Kondensator
  • Thermostatische Wassermangelsicherung
  • Manuelle Kühlwasserregelung über Auslauftemperatur
  • Verdampfer und Kondensator in Edelstahl oder Glas erhältlich
  • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
Sparsamer Energieverbrauch durch Destillation des erwärmten Kühlwassers.