Bismut(III)chloridoxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bismutoxychlorid
17131.14 17131.22
17131.14EA 101 EUR
17131.14 17131.22
Bismut(III)chloridoxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Bismuth chloride oxide
Purity: 99.95% CAS No.: 7787-59-9 Molecular Formula: BiClO Formula Weight: 260.43 Physical Form: Powder Density: 7.72 Refractive Index: 2.15 Appearance: Very pale brown Odour: Odourless Melting Point: dec. Merck Reference: 14,1263 MDL No.: MFCD00010895
Formel: BiClO
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 7,72
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010895
CAS-Nummer: 7787-59-9
EINECS: 232-122-7
Merck Index: 14,1263