Reinstwassersystem, Milli-DI®
Lieferant: Merck
ZFDI00001
172-5109EA 1250 EUR
172-5109
Reinstwassersystem, Milli-DI®
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Das kompakte und benutzerfreundliche Milli-DI® Reinstwassersystem wurde speziell für einen geringen Bedarf an Reinwasser von 3 bis 5 Litern täglich entwickelt. Das produzierte Wasser eignet sich für chemische und elektrochemische Anwendungen, für die Herstellung von Puffern, Reagenzien und mikrobiologischen Kulturmedien sowie einer Vielzahl anderer Anwendungen. Das Milli-DI® Wasser kann auch zur Speisung von Reinstwassersystemen benutzt werden.
  • Batteriebetrieben, kein Netzanschluss erforderlich
  • Leichte Überwachung der Wasserqualität: Für höchste Genauigkeit ist das System mit einer temperaturkompensierten Widerstandsmessung ausgestattet
  • Einfache Installation: System wird einfach an die Trinkwasserleitung angeschlossen
  • Leichte Wartung durch das einfache Design des Aufbereitungspacks
  • Speisewasseranforderungen: Trinkbares Leitungswasser mit Speisewasserdruck <4,5 bar
  • Leichte Wartung durch das einfache Design des Aufbereitungspacks (DI PAK); LED-Anzeige weist auf einen nötigen Wechsel hin
Bestellinformation: Aufbereitungspaket DI-PAK® (172-5158) muss separat bestellt werden.