Reinstwassersysteme Ultra Clear plus, Leistung: 1,2 l/min, TOC-Wert: < 10 ppb, Endtoxingehalt: < 0,02 EU/ml 1 * 1 ST
Lieferant: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
Reinstwassersysteme Ultra Clear plus, Leistung: 1,2 l/min, TOC-Wert: < 10 ppb, Endtoxingehalt: < 0,02 EU/ml 1 * 1 ST