Lithium tetrachloropalladate(II)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
17316.03
17316.06
17316.03EA
251
EUR
17316.03
17316.06
Lithium tetrachloropalladate(II)
Lithium tetrachloropalladate(II)
CAS No.: 15525-45-8
Molecular Formula: Li2PdCl4
Formula Weight: 262.09
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00011082
Formel:
Cl₄Li₂Pd Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011082 CAS-Nummer: 15525-45-8 EINECS: 239-567-6 |