2,3-Dihydroxy-biphenyl ≥98,0% (durch HPLC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

17403-100MG
17403-100MGEA 102 EUR
17403-100MG
2,3-Dihydroxy-biphenyl ≥98,0% (durch HPLC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
2,3-Dihydroxy-biphenyl
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Schmelzpunkt: 108…113 C
MDL: MFCD00155166
CAS-Nummer: 1133-63-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e232899ad2990c50db29a4e62085d6c4f411be45&vid=d6e9871a2f7e0ad64f9c5896bf00a0f717a0df50&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR