Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Dihydrat

1768.1000EA 48.99 EUR
1768.1000
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Formel: NaH₂PO₄·2H₂O
Molecular Weight: 156,01 g/mol
Siedepunkt: ∼650 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149209
CAS-Nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay min. 98 %
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 2

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR