Lithium triethylborohydride-Lösung 1M in THF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
176991000
176998000
176991000.EA
91.3
EUR
176991000.
176998000.
Lithium triethylborohydride-Lösung 1M in THF
Lithium triethylborohydride
Formel:
C₆H₁₆BLi Dichte: 9200 g/cm³ |
MDL:
MFCD00011703 CAS-Nummer: 22560-16-3 UN: 3148 ADR: 4.3,I |