2,6-Dimethyl-5-heptenal stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dimethylhept-5-enal
17773.30
17773.30EA
88
EUR
17773.30
2,6-Dimethyl-5-heptenal stabilisiert
2,6-Dimethyl-5-heptenal
CAS No.: 106-72-9
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.22
Flash Point: 60°(141°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.879
Refractive Index: 1.4441
Sensitivity: Air Sensitive
Boiling Point: 116-124°/100mm
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00006981
Formel:
C₉H₁₆O Siedepunkt: 116…124 °C (100 mmHg) Dichte: 0,851 Flammpunkt: 63 °C (145 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006981 CAS-Nummer: 106-72-9 EINECS: 203-427-2 UN: 1989 ADR: , |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...