Natriumthiosulfat Pentahydrat, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

Synonyme: Fixiersalz

1779.9050EA 0 EUR
1779.9050
Natriumthiosulfat Pentahydrat, J.T.Baker®
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Molecular Weight: 248,19 g/mol
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR