4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: Apocynin, Acetovanillon
178385-1
178385-1EA 114 EUR
178385-1
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon, Millipore®
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
MDL: MFCD00008747
CAS-Nummer: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746