Ammoniumtrifluoracetat ≥99,0% (durch nicht wässrige Titration) für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Trifluoressigsäure Ammoniumsalz
17839-10G
17839-50G
17839-10GEA
173.24
EUR
17839-10G
17839-50G
Ammoniumtrifluoracetat ≥99,0% (durch nicht wässrige Titration) für die HPLC, Fluka™
Ammoniumtrifluoracetat
Formel:
C₂H₄F₃NO₂ Molecular Weight: 131.05 g/mol Schmelzpunkt: 123…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012615 CAS-Nummer: 3336-58-1 EINECS: 222-072-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Identity (IR) | complying |
pH (10 %, 20°C) | 5 - 6.5 |
Colour of the solution | complying |
Turbidity of solution | complying |
Suitability test (HPLC) | complying |
Absorbance at 500 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 290 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 280 nm | Max. 0.03 |
Absorbance at 270 nm | Max. 0.04 |
Absorbance at 260 nm | Max. 0.05 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...