Ammoniumformiat 99,0 Anhydrous basis HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Ameisensäure Ammoniumsalz
17843-250G 17843-50G
17843-250GEA 402.77 EUR
17843-250G 17843-50G
Ammoniumformiat 99,0 Anhydrous basis HPLC, Fluka™
Ammoniumformiat
Formel: HCO₂NH₄
Molecular Weight: 63.06 g/mol
Schmelzpunkt: 116 °C
Dichte: 1.266 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013103
CAS-Nummer: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of the solution (c=10%) complying
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.0 - 101.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 2 %
pH (10 %, 20°C) 5.5 - 7.5
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 260 nm Max. 0.04
Absorbance at 270 nm Max. 0.03
Absorbance 280 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02