Chlorwasserstoff 1.25 mol/l, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Chlorwasserstoff
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
17933-250ML
17933-250MLEA 118 EUR
17933-250ML
Chlorwasserstoff 1.25 mol/l, Supelco®
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2183eecfef24853dd035cc83f57450ef47a60e7c&vid=9096d60bb983c9bd1ccfb97c5d29ef6311a5eb73&prid=web&clid=SAPDAM