1-Naphthylbutyrat-Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Naphthylbutyrat, Buttersäure(1-naphthyl)ester, Buttersäure(α-naphthyl)ester
1801-50ML
1801-50MLEA
177
EUR
1801-50ML
1-Naphthylbutyrat-Lösung, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylbutyrat
Intended for use in the Sigma α-Butyrate Esterase kit, procedure 181B
Formel:
C₁₄H₁₄O₂ Molecular Weight: 214,26 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00003923 CAS-Nummer: 3121-70-8 ADR: 3,III |