VWR® VP 86, Mini-Membran-Vakuumpumpe
Lieferant: VWR Collection
181-0068EA 297 EUR
181-0068 181-0067 181-0065
VWR® VP 86, Mini-Membran-Vakuumpumpe
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Einköpfige, trockenlaufende Membranpumpe für vielfältige Anwendungen in Laboratorien. Sie fördert, verdichtet und evakuiert unverfälscht, d. h. die Medien werden nicht verunreinigt. Die patentierte Membran ist spannungsoptimiert, was eine kleinere Größe der Pumpe und eine längere Lebensdauer der Membran ermöglicht.
  • 100 % ölfreie Förderung, dadurch unverfälschtes Fördern, Evakuieren und Verdichten ohne Verschmutzung der Medien
  • Für neutrale bis leicht aggressive Gase und Dämpfe
  • Wartungsfrei und leise
* Förderleistung bei atmosphärischem Druck.
Lieferumfang: The diaphragm pump with thermal switch and pipe connection is supplied with an EU connector and operating instructions.