Drehschieberpumpen
Lieferant: VACUUBRAND
20698120 698024 697152 697162 698122 698132 698142 697151 697161 698009 698121 698131 698141 698151
181-0110EA 0 EUR
181-0110 181-1990 181-1578 181-1648 181-1579 181-1615 181-1649 181-1608 VACU697161 181-0152 181-1613 181-1614 VACU698141 181-0249
Drehschieberpumpen
Pumpen Vakuum-Drehschieberpumpen
Ein- und zweistufige Drehschieberpumpen mit eingebauter Ölpumpe und leistungsstarkem Gasballastgerät für hervorragende Wasserdampfverträglichkeit. Die Pumpen sind leistungsstark und dennoch kompakt und leicht.
  • Hohe Pumpleistung, auch bei niedrigem Druck
  • Hohe Dampftoleranz gegenüber Wasser und Lösungsmitteln aufgrund der großen Menge an Gasballast (bis zu 10 % der Pumpleistung), leiser Betrieb und sehr guter Enddruck auch mit Gasballast
  • Vakuumdichter Ölkreislauf bei Abschaltung verhindert Korrosion
  • Lange Ölwechselintervalle aufgrund des großen nutzbaren Ölvolumens
  • Kleinste Abmessungen, geringes Gewicht, teleskopische Konstruktion für einfache Wartung
Lieferumfang: Includes the oil filled pump with switch, thermal motor protection, 2 metre long cable with plug, clamping and centering ring on the suction and discharge ports and operating manual. The pumps packages are supplied with an EU plug but a UK power cord 181-0250 could be supplied free of charge. The dirt trap is not included and has to be ordered separately.