Tisch-Ansaugsystem: VACUSIP
Lieferant: Integra
159000 159010
181-0276EA 965 EUR
181-0276 181-0275
Tisch-Ansaugsystem: VACUSIP
Pumpen Vakuum-Absaugsysteme
Im Labor müssen täglich kleine Flüssigkeitsmengen entsorgt werden. Dazu gehört beispielsweise das Entfernen von Flüssigkeitsüberständen aus Reaktionsgefäßen, die Aspiration von Überstandmedien nach Zentrifugierungsschritten, das Entfernen von Waschlösungen aus Mikrotiterplatten und vieles mehr. Bislang werden dazu oftmals selbst hergestellte Systeme aus einer Auffangflasche, einem einfachen Absaugmechanismus und einer externen Vakuumquelle verwendet.
  • Kleines und kompaktes System, das auf jedem Labortisch Platz findet
  • Bei der akkubetriebenen VACUSIP Version
More Product Information