VWR® VP 220, Leistungsstarke Membranpumpe für Chemieanwendungen
Lieferant: VWR Collection
181-0310EA 2960 EUR
181-0310
VWR® VP 220, Leistungsstarke Membranpumpe für Chemieanwendungen
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Die VP 220 eignet sich ideal für Rotationsverdampfer, da sie ein leistungsstarkes Vakuum erzeugt, das für anspruchsvolle Verdampfungsprozesse ohne die Verwendung von Ölpumpen erforderlich ist. Die VP 220 verfügt über ein integriertes erweitertes Dampfmanagement (AVM - Advanced Vapor Management), das präzise Steuerungsmöglichkeiten für die Destillation von organischen Lösungsmitteln und für Anwendungen mit aggressiven Dämpfen und Gasen ermöglicht. Die VP 220 ist besonders geeignet für die Rotationsverdampfung von tiefsiedenden Lösungsmitteln wie Aceton und Ethanol und kann sogar DMF in kurzer Zeit bei 35 °C abdestillieren. Sämtliche Pumpenteile bestehen aus korrosionsbeständigen Materialien wie PTFE und Kalrez zur sicheren Handhabung von aggressiven Dämpfen. In Kombination mit der Vakuumeinstellung wird der Verdampfungsprozess so optimiert. Verwenden Sie die Vakuumeinstellung, um das Vakuum so weit zu erhöhen, bis sich Blasen im Verdampferkolben bilden - dann verringern Sie es wieder leicht. Reduzieren Sie das Vakuum als schnelle Reaktion auf Stöße oder Schaumbildung.
  • Strapazierfähige und reißfeste Membrantechnologie
  • Kompaktes Design, leicht, tragbar
  • Leistungsstarke chemikalienbeständige Membranpumpe
  • Einstellbares Vakuum zur Steuerung der Verdampfungsrate
  • Geringer Wartungsbedarf führt zu niedrigen Betriebskosten und zu verbesserter Produktivität
Lieferumfang: Lieferung mit EU-/UK-/CH-Stecker und Bedienungsanleitung.