Flüssigkeits-Absaugsystem, BioChem VacuuCenter, BVC control
Lieferant: VACUUBRAND
20727200 20727300 727201 727301 727202 727302
181-0293EA 1895 EUR
181-0293 181-0321 VACU727201 VACU727301 181-0418 181-0419
Flüssigkeits-Absaugsystem, BioChem VacuuCenter, BVC control
Pumpen Vakuum-Absaugsysteme
Das VacuuCenter BVC Control dient zum effizienten und komfortablen Absaugen von Flüssigkeitsüberständen. Das Vakuumniveau – und damit die Saugkraft – ist über das elektronische Touchpanel präzise einstellbar und ermöglicht so einen sensiblen und reproduzierbaren Betrieb. Die chemikalienbeständige Membranvakuumpumpe schaltet sich nach Bedarf automatisch ein und aus, was den niedrigen Geräuschpegel noch weiter senkt.
Das BVC Control ist optional in zwei kompletten Ausstattungsvarianten mit verschiedenen Sammelflaschen erhältlich. Die 2-Liter-Flasche aus Borosilikatglas mit SchutzbeschichtungMore Product Information