Reinraum-Staubsauger, EMI 1000, Tiger-Vac®
Lieferant: TIGER-VAC
110133B
181-0341EA 3620 EUR
181-0341
Reinraum-Staubsauger, EMI 1000, Tiger-Vac®
Staubsauger
Entwickelt für die allgemeine Reinigung in kontaminationskontrollierten Umgebungen, reinraumkompatibel und ideal für die pharmazeutische Industrie. Entwickelt für die sichere Aufnahme und Entsorgung von potenten Verbindungen. Ausführung: Edelstahl AISI 316 2B.
  • Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10)
  • Antistatisch und ESD-sicher
  • 5-stufiges Filtrationssystem mit ULPA-Filter U15, HEPA-Filter H14, Stofffilter, Sicherheitsfilter und Einweg-Filterbeutel
  • Einphasiger Durchflussmotor
  • Doppelte Geschwindigkeitsregelung reguliert die Saugkraft
  • Filterkammer und Auffangbehälter sind autoklavierbar
  • Fahrgestell mit 4 Laufrollen für gute Beweglichkeit
  • Erhältlich mit 3 optionalen Werkzeug-Sets: Standard, ESD-sicher und autoklavierbar
Dieses Gerät ist mit einem echten ULPA-Filter (U15) ausgestattet, der sich hinter dem Motor befindet, und einem HEPA-Filter H14, der sich vor dem Motor befindet. Die Filterkammer und der Auffangbehälter sind autoklavierbar.
Nur für die Trockenreinigung einsetzbar. Für alle HEPA/ULPA-Staubsauger wurde ein Aerosol-Lecktest durchgeführt.
Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10).
Standards: Nur für die Trockenreinigung einsetzbar. Für alle HEPA/ULPA-Staubsauger wurde ein Aerosol-Lecktest durchgeführt.
Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10).