VWR® RV+, Drehschieberpumpen, zweistufig
Lieferant: VWR Collection
181-0498EA 1516.92 EUR
181-0498 181-0499 181-0503 181-0504 181-0571 181-0572 181-0573 181-0574
VWR® RV+, Drehschieberpumpen, zweistufig
Pumpen Vakuum-Drehschieberpumpen
Diese zweistufigen Drehschieberpumpen der Serie RV+ bieten hohe Zuverlässigkeit für einen stabilen Betrieb, eine lange Produktlebensdauer und längere Wartungsintervalle.
  • Verringerte Gefahr von chemischer Beanspruchung und Ölzersetzung, indem aggressive Chemikalien dank größerer Ölkammer verdünnt werden
  • Niedrige Betriebstemperatur verlangsamt die Ölzersetzung
  • PTFE-Beschichtung an der Innenseite des Ölgehäuses und schwarze Oxidschicht am Pumpenmodul zur Verlangsamung von Korrosionsprozessen und Verlängerung der Wartungsintervalle
  • Die wesentlichen Vorteile der Produktreihe ermöglichen längere Ölwechselintervalle und senken die Wartungskosten
  • Gasballast-Funktion zum Schutz der Pumpe vor kondensierbaren Flüssigkeiten
  • Niedriger Geräuschpegel für außergewöhnlich ruhige, ungestörte Arbeitsumgebung
  • Rückschlagventil zum Schutz bei Stromausfall
Die RV+ Pumpen haben ein kompaktes Design und sind modular aufgebaut, um eine einfache Wartung zu ermöglichen.
RV2.5+ Pumpen sind ideal für Gefriertrocknung, Vakuumschränke, Schlenk-Linien, Vorschalt-Turbomolekularpumpen, Entgasung, Gefäß-/Kammerevakuierung.
Das Modell RV3+ ist ideal für Schlenk-Linien (Vakuumverteiler), Gefriertrockner (Lyophilisatoren), Vakuumöfen und andere Laboranwendungen.
Das Modell RV6+ ist ideal für Vakuumkonzentratoren, Schlenk-Linien (Vakuumverteiler), Gefriertrockner (Lyophilisatoren), Vakuumöfen und andere Laboranwendungen.
Das Modell RV8+ ist ideal für Gefriertrockner (Lyophilisatoren), Vakuumöfen und andere Laboranwendungen.
RV18+ Pumpen sind ideal für Gefriertrocknung, Vakuumöfen, HVAC/Kälteservice, Beschichter, Vorvakuumdiffusionspumpen und Turbomolekularpumpen, Metallurgie/Vakuumöfen, Lampenherstellung, Weltraumsimulation, Entgasung, Behälter-/Kammerevakuierung.
Standards: UL und vollständige EMV-Zulassung.
Bestellinformation: Die RV+ Pumpen werden mit IEC-Netzkabel mit Stecker CEE, UK, CH; Vakuumpumpenöl und Schlauchtülle geliefert.
Die RV+ Pakete enthalten die IEC-Netzkabel mit Stecker CEE, UK, CH; Vakuumpumpenöl; Ölnebelabscheider; Kugelhahn; Schlauchtülle; Spannring; Zentrierring und Kabel mit IEC-Stecker/Buchse.
Eine Garantie von zwei Jahren sowie eine Reihe von Wartungskits sind erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Avantor-Vertreter.