Chemisches Vakuumsystem, ölfreie Membranpumpe für chemische Anwendungen mit Controller, Modell LVS 105 T - 10 EF+, Welch
Lieferant: Welch by Gardner Denver
124184
181-0580EA 4620 EUR
181-0580
Chemisches Vakuumsystem, ölfreie Membranpumpe für chemische Anwendungen mit Controller, Modell LVS 105 T - 10 EF+, Welch
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Der perfekte Partner für Ihr Rotovap. Schnellere, qualitativ bessere Destillation und Lösungsmittelkonzentration.
  • Sparen Sie Energie mit der Ecoflex-Geschwindigkeitsregelung – GREEN by Design
  • Schnelle Prozesszeiten - bis zu 40% höhere Verdampfungsraten
  • Hohe Regelgenauigkeit für gleichmäßige Verdampfung ohne Stöße und Schaumbildung
  • Platzsparendes Design
  • Flüsterleiser Betrieb
  • Mehrsprachiges kontrastreiches 5“-Farbdisplay mit Hell-/Dunkelmodus
  • Controller der VCpro 600-Serie mit taktilen Tasten und Scrollrad
  • Enddruck ≤ 2 mbar
  • Schalldruckpegel ≤ 44 dB(A)
Dieses System ist speziell für Anwendungen zur Destillation/Verdampfung von Lösungsmitteln konzipiert und besteht aus einer Membranpumpe für chemische Anwendungen und einem digitalen Controller der VCpro 600-Serie mit Drehzahlregelung des Motors (Ecoflex-Technologie). Flüssigkeitsabscheider und Abgaskondensator für optimale Lösungsmittelrückgewinnung sind ebenfalls enthalten. Für chemische Anwendungen konzipiert, alle nassen Teile bestehen aus hochwertigen, chemisch beständigen Materialien und durchsichtigem, kunststoffbeschichtetem Glas.
Die chemikalienbeständige Membranpumpe (MPC-Serie) ist ideal für die Verdampfung von Lösungsmitteln mit hohem und niedrigem Siedepunkt, bietet ein tiefes, stabiles Vakuum von <2 mbar, ideal für Forschungslabore – verdampfen Sie Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt, z. B. DMF bei 30 °C. Die Geschwindigkeit der Pumpe wird mithilfe der Ecoflex-Steuerung geregelt, um eine genaue und gleichmäßige Verdampfung ohne Stöße und Schaumbildung zu gewährleisten.
Platzsparendes Design passt auf jede Werkbank oder in die Abzugshaube. Geringerer Stromverbrauch dank der BLDC EC-Motortechnologie sowie der Ecoflex-Motordrehzahlregelung. DN8-Schlauchdüsen ermöglichen den schnellen Anschluss eines flexiblen Vakuumschlauchs.
Der NEUE Controller der VCpro 600-Serie verfügt über manuelle, automatische und vollständig programmierbare Modi für neuartige Prozesse. Prozessdaten können protokolliert und zur Aufzeichnung heruntergeladen werden. Fernsteuerung / -überwachung ist auch über eine LAN- oder RS232-Verbindung möglich. Der Controller kann auf Benutzer- und Administratorebene durch eine PIN geschützt werden, um versehentliche Einstellungen zu verhindern. PC-Software kann kostenlos von der Welch-Website heruntergeladen werden.
Standards: CE.
Zubehörinformationen: Verwenden Sie das Rotationsverdampfer-Anschlussset ILMV112575 für den schnellen und einfachen Anschluss des LVS 105 T - 10 EF+ an Ihren Rotationsverdampfer. Inklusive Vakuumschlauch 18/8×5 mm, Kühlwasser-/Kühlschlauch, Klemmen und Verbindungsteile.
Lieferumfang: Membranpumpe für chemische Anwendungen, in einem Gehäuse mit digitalem Controller untergebracht. Mit Einlassabscheiderkolben, Abgaskondensator und Auffangkolben, vibrationsisolierenden Füßen, Schuko-, UK- und US-Steckerkabeln.