Vakuumpumpe, Typ N 96, LABOPORT®
Lieferant: KNF
N96
181-0583EA 483 EUR
181-0583
Vakuumpumpe, Typ N 96, LABOPORT®
Pumpen Vakuumpumpen
Diese Membran-Vakuumpumpe N 96 kombiniert eine hohe Durchflussrate mit einem kompakten Design und spart so wertvollen Platz im Labor.
  • Sehr kleine Stellfläche und wartungsfrei
  • Chemikalienbeständig und ölfrei
  • Integrierte Drehzahlregelung
  • Schutzart IP 40
  • PTFE-beschichtete Membrane für den Einsatz bei aggressiven/korrosiven Gasen und Dämpfen
Verfügt über eine manuelle Drehzahlregelung, ist sehr energieeffizient und kann optimal an die Anwendung angepasst werden. Potenzielle Anwendungen sind Filtration, SPE und Flüssigkeitsabsaugung mittels Vakuum.
Material des Pumpenkopfes: PPS
Ventilmaterial: FKM